Stampa…
2-Amino-N,N-dimethylbenzamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33559-1G OR33559-5G
APOSOR33559-1GEA 176 EUR
APOSOR33559-1G APOSOR33559-5G
2-Amino-N,N-dimethylbenzamide 95%
2-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Formula: C₉H₁₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01168906
CAS Number: 6526-66-5