Stampa…
2-Chloro-4-methoxy-5H,6H,7H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33556-1G OR33556-100MG OR33556-250MG
APOSOR33556-1GEA 986 EUR
APOSOR33556-1G APOSOR33556-100MG APOSOR33556-250MG
2-Chloro-4-methoxy-5H,6H,7H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
2-Chloro-4-methoxy-5H,6H,7H-cyclopenta[d]pyrimidine
Formula: C₈H₉ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18651768
CAS Number: 81532-47-0