Stampa…
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33554-1G OR33554-5G
APOSOR33554-1GEA 85.8 EUR
APOSOR33554-1G APOSOR33554-5G
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
Formula: C₇H₆Cl₂N₂
Peso molecolare: 189,0419 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09750204
CAS Number: 5466-43-3