Stampa…
1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33553-1G OR33553-5G
APOSOR33553-1GEA 444 EUR
APOSOR33553-1G APOSOR33553-5G
1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 182,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11810587
CAS Number: 288251-51-4