Stampa…
Methyl-1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33552-1G OR33552-5G
APOSOR33552-1GEA 299 EUR
APOSOR33552-1G APOSOR33552-5G
Methyl-1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Methyl-1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₂
Peso molecolare: 196,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140308
CAS Number: 950858-97-6