Stampa…
8-Phenyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decan-3-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33551-1G OR33551-5G
APOSOR33551-1GEA 299 EUR
APOSOR33551-1G APOSOR33551-5G
8-Phenyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decan-3-one 95%
8-Phenyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decan-3-one
Formula: C₁₄H₁₇NOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140371
CAS Number: 1221791-99-6