Stampa…
8-Methyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33549-1G OR33549-5G
APOSOR33549-1GEA 234 EUR
APOSOR33549-1G APOSOR33549-5G
8-Methyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane 95%
8-Methyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane
Formula: C₉H₁₇NS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140310
CAS Number: 31404-03-2