Stampa…
1,3-Thiazolan-2-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Thiazolidin-2-one
OR33548-100G OR33548-25G OR33548-5G
APOSOR33548-100GEA 141 EUR
APOSOR33548-100G APOSOR33548-25G APOSOR33548-5G
1,3-Thiazolan-2-one 97%
1,3-Thiazolan-2-one
Formula: C₃H₅NOS
Peso molecolare: 103,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01332388
CAS Number: 2682-49-7