Stampa…
6,7-Dihydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33547-1G OR33547-5G
APOSOR33547-1GEA 80 EUR
APOSOR33547-1G APOSOR33547-5G
6,7-Dihydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione 95%
6,7-Dihydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00466420
CAS Number: 5466-00-2