Stampa…
1-Thia-4-azaspiro[4.5]decan-6-ol hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33546-1G OR33546-5G
APOSOR33546-1GEA 299 EUR
APOSOR33546-1G APOSOR33546-5G
1-Thia-4-azaspiro[4.5]decan-6-ol hydrochloride 95%
1-Thia-4-azaspiro[4.5]decan-6-ol hydrochloride
Formula: C₈H₁₆ClNOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140323
CAS Number: 1221792-86-4