Stampa…
8-Oxa-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33540-1G OR33540-5G
APOSOR33540-1GEA 234 EUR
APOSOR33540-1G APOSOR33540-5G
8-Oxa-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 95%
8-Oxa-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formula: C₇H₁₄ClNOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140314
CAS Number: 1221791-86-1