Stampa…
3-Bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33530-1G OR33530-5G
APOSOR33530-1GEA 299 EUR
APOSOR33530-1G APOSOR33530-5G
3-Bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
3-Bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11099656
CAS Number: 499983-77-6