Stampa…
3-(1-Benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile
OR33529-1G OR33529-5G
APOSOR33529-1GEA 299 EUR
APOSOR33529-1G APOSOR33529-5G
3-(1-Benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(1-Benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₁₁H₇NO₂
Peso molecolare: 185,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047286
CAS Number: 5149-69-9