Stampa…
3-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33528-1G OR33528-5G
APOSOR33528-1GEA 299 EUR
APOSOR33528-1G APOSOR33528-5G
3-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₁₁H₆BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025858
CAS Number: 1135283-25-8