Stampa…
3-Oxo-3-(4-piperidinophenyl)propanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33527-1G OR33527-5G
APOSOR33527-1GEA 299 EUR
APOSOR33527-1G APOSOR33527-5G
3-Oxo-3-(4-piperidinophenyl)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(4-piperidinophenyl)propanenitrile
Formula: C₁₄H₁₆N₂O
Peso molecolare: 228,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025857
CAS Number: 1135283-23-6