3-Oxo-3-[4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]propanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33526-1G
OR33526-5G
APOSOR33526-1GEA
336
EUR
APOSOR33526-1G
APOSOR33526-5G
3-Oxo-3-[4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]propanenitrile 95%
3-Oxo-3-[4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]propanenitrile
Formula:
C₁₃H₁₄N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07786223 CAS Number: 887595-01-9 |