Stampa…
3-(4-Morpholinophenyl)-3-oxopropanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33525-1G OR33525-5G
APOSOR33525-1GEA 299 EUR
APOSOR33525-1G APOSOR33525-5G
3-(4-Morpholinophenyl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(4-Morpholinophenyl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 230,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07787044
CAS Number: 887591-40-4