Stampa…
Methyl-4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-iodopyrrole-2-carboxylate
OR33523-1G OR33523-5G
APOSOR33523-1GEA 234 EUR
APOSOR33523-1G APOSOR33523-5G
Methyl-4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Methyl-4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₆H₆INO₂
Peso molecolare: 251,023 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368824
CAS Number: 40740-41-8