Stampa…
3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Cyanoacetyl)indole
OR33521-1G OR33521-25G OR33521-5G
APOSOR33521-1GEA 147 EUR
APOSOR33521-1G APOSOR33521-25G APOSOR33521-5G
3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₁₁H₈N₂O
Peso molecolare: 184,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04610443
CAS Number: 20356-45-0