Stampa…
Methyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33520-1G OR33520-5G
APOSOR33520-1GEA 68.3 EUR
APOSOR33520-1G APOSOR33520-5G
Methyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Methyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₇H₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179575
CAS Number: 40611-79-8