Stampa…
Methyl-1-cyanocyclopentanecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33519-1G OR33519-5G
APOSOR33519-1GEA 270 EUR
APOSOR33519-1G APOSOR33519-5G
Methyl-1-cyanocyclopentanecarboxylate 95%
Methyl-1-cyanocyclopentanecarboxylate
Formula: C₈H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09972231
CAS Number: 40862-12-2