Stampa…
2-Amino-6-bromo-4-quinolinol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR33516-1G OR33516-5G
APOSOR33516-1GEA 299 EUR
APOSOR33516-1G APOSOR33516-5G
2-Amino-6-bromo-4-quinolinol 95%
2-Amino-6-bromo-4-quinolinol
Formula: C₉H₇BrN₂O
Peso molecolare: 239,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234781
CAS Number: 123420-09-7