Stampa…
2-(4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33511-1G OR33511-5G
APOSOR33511-1GEA 180 EUR
APOSOR33511-1G APOSOR33511-5G
2-(4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetonitrile 95%
2-(4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetonitrile
Formula: C₈H₅BrClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09152774
CAS Number: 951918-41-5