Stampa…
2-Chloro-6-nitrobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3351-5G OR3351-25G
APOSOR3351-5GEA 14.7 EUR
APOSOR3351-5G APOSOR3351-25G
2-Chloro-6-nitrobenzoic acid 98%
2-Chloro-6-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄ClNO₄
Peso molecolare: 201,57 g/mol
Punto di fusione: 160…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100425
CAS Number: 5344-49-0