Stampa…
tert-Butyl-2-(2-cyanophenoxy)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33509-1G OR33509-25G OR33509-5G
APOSOR33509-1GEA 161 EUR
APOSOR33509-1G APOSOR33509-25G APOSOR33509-5G
tert-Butyl-2-(2-cyanophenoxy)acetate 95%
tert-Butyl-2-(2-cyanophenoxy)acetate
Formula: C₁₃H₁₅NO₃
Peso molecolare: 233,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09972227
CAS Number: 609804-44-6