Stampa…
2-Aminoquinolin-4-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33507-1G OR33507-5G
APOSOR33507-1GEA 88.6 EUR
APOSOR33507-1G APOSOR33507-5G
2-Aminoquinolin-4-ol 95%
2-Aminoquinolin-4-ol
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052386
CAS Number: 42712-64-1