Stampa…
8-Benzyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33505-1G OR33505-5G
APOSOR33505-1GEA 270 EUR
APOSOR33505-1G APOSOR33505-5G
8-Benzyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one 95%
8-Benzyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Formula: C₁₄H₁₈N₂OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140266
CAS Number: 32533-11-2