Stampa…
8-Methyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33503-1G OR33503-5G
APOSOR33503-1GEA 234 EUR
APOSOR33503-1G APOSOR33503-5G
8-Methyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane hydrochloride 95%
8-Methyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formula: C₈H₁₇ClN₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14584835
CAS Number: 1221575-00-3