Stampa…
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33502-1G OR33502-5G
APOSOR33502-1GEA 270 EUR
APOSOR33502-1G APOSOR33502-5G
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]hydrochloride 95%
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₆ClNS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14584833
CAS Number: 1221792-02-4