Stampa…
1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonan-3-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33501-1G OR33501-5G
APOSOR33501-1GEA 234 EUR
APOSOR33501-1G APOSOR33501-5G
1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonan-3-one 95%
1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonan-3-one
Formula: C₇H₁₁NOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00101404
CAS Number: 72752-82-0