1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33499-1G
OR33499-5G
APOSOR33499-1GEA
328
EUR
APOSOR33499-1G
APOSOR33499-5G
1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride 95%
1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Formula:
C₇H₁₄ClNS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16140324 CAS Number: 1221792-36-4 |