Stampa…
2-Bromo-3,6-dihydroxybenzenecarbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33496-1G OR33496-5G
APOSOR33496-1GEA 234 EUR
APOSOR33496-1G APOSOR33496-5G
2-Bromo-3,6-dihydroxybenzenecarbaldehyde 95%
2-Bromo-3,6-dihydroxybenzenecarbaldehyde
Formula: C₇H₅BrO₃
Peso molecolare: 217,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14584781
CAS Number: 241127-72-0