Stampa…
4-Bromo-2-methyl-3-quinolinol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33495-1G OR33495-5G
APOSOR33495-1GEA 234 EUR
APOSOR33495-1G APOSOR33495-5G
4-Bromo-2-methyl-3-quinolinol 95%
4-Bromo-2-methyl-3-quinolinol
Formula: C₁₀H₈BrNO
Peso molecolare: 238,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 13235-12-6