Stampa…
1-Ethynyl-2-methoxy-4-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33492-1G OR33492-5G
APOSOR33492-1GEA 444 EUR
APOSOR33492-1G APOSOR33492-5G
1-Ethynyl-2-methoxy-4-nitrobenzene 95%
1-Ethynyl-2-methoxy-4-nitrobenzene
Formula: C₉H₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11840985
CAS Number: 1135283-10-1