Stampa…
2-Chlorophenylboronic acid 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Chlorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chlorophenyl)borane, (2-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid
OR3349-100G OR3349-25G OR3349-5G
APOSOR3349-100GEA 143 EUR
APOSOR3349-100G APOSOR3349-25G APOSOR3349-5G
2-Chlorophenylboronic acid 97+%
2-Chlorophenylboronic acid
Formula: C₆H₆BClO₂
Peso molecolare: 156,38 g/mol
Punto di fusione: 92…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00674012
CAS Number: 3900-89-8