Stampa…
6-(Dimethylamino)-2-methyl-4-pyrimidinol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33489-1G OR33489-5G
APOSOR33489-1GEA 299 EUR
APOSOR33489-1G APOSOR33489-5G
6-(Dimethylamino)-2-methyl-4-pyrimidinol 95%
6-(Dimethylamino)-2-methyl-4-pyrimidinol
Formula: C₇H₁₁N₃O
Peso molecolare: 153,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11840974
CAS Number: 83724-17-8