Stampa…
(2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33483-1G OR33483-5G
APOSOR33483-1GEA 55.3 EUR
APOSOR33483-1G APOSOR33483-5G
(2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
(2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol
Formula: C₉H₉N₃O
Peso molecolare: 175,1900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864820
CAS Number: 914349-48-7