Stampa…
6-Hydroxynicotinonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3348-1G OR3348-250MG
APOSOR3348-1GEA 0 EUR
APOSOR3348-1G APOSOR3348-250MG
6-Hydroxynicotinonitrile 98%
6-Hydroxynicotinonitrile
Formula: C₆H₄N₂O
Punto di fusione: 256…258 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656489
CAS Number: 94805-52-4