Stampa…
3-(tert-Butyl)-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33479-1G OR33479-5G
APOSOR33479-1GEA 299 EUR
APOSOR33479-1G APOSOR33479-5G
3-(tert-Butyl)-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole 95%
3-(tert-Butyl)-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₇H₁₁ClN₂O
Peso molecolare: 174,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09738869
CAS Number: 944901-64-8