Stampa…
3-Oxo-3-[4-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]propanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33476-1G OR33476-5G
APOSOR33476-1GEA 336 EUR
APOSOR33476-1G APOSOR33476-5G
3-Oxo-3-[4-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]propanenitrile 95%
3-Oxo-3-[4-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]propanenitrile
Formula: C₁₂H₉N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025838
CAS Number: 1176541-33-5