Stampa…
3-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33475-1G OR33475-5G
APOSOR33475-1GEA 168 EUR
APOSOR33475-1G APOSOR33475-5G
3-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₁₂H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02330570
CAS Number: 76397-72-3