Stampa…
2'-(Methylsulphinyl)[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33473-1G OR33473-5G
APOSOR33473-1GEA 299 EUR
APOSOR33473-1G APOSOR33473-5G
2'-(Methylsulphinyl)[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde 95%
2'-(Methylsulphinyl)[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O₂S
Peso molecolare: 244,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09972222
CAS Number: 1171155-44-4