Stampa…
3-Oxo-3-(1H-pyrrol-2-yl)propanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33472-1G OR33472-5G
APOSOR33472-1GEA 299 EUR
APOSOR33472-1G APOSOR33472-5G
3-Oxo-3-(1H-pyrrol-2-yl)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(1H-pyrrol-2-yl)propanenitrile
Formula: C₇H₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369265
CAS Number: 90908-89-7