Stampa…
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3347-1G OR3347-5G
APOSOR3347-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3347-1G APOSOR3347-5G
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol 98%
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol
Formula: C6H6BrNO
Punto di fusione: 154…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791312
CAS Number: 17282-02-9