Stampa…
6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33469-1G OR33469-5G
APOSOR33469-1GEA 299 EUR
APOSOR33469-1G APOSOR33469-5G
6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine 95%
6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine
Formula: C₁₁H₁₀ClN₃
Peso molecolare: 219,68 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00697490
CAS Number: 1017782-49-8