2-Methoxy-4-morpholinoaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33468-25G
OR33468-5G
APOSOR33468-25GEA
469
EUR
APOSOR33468-25G
APOSOR33468-5G
2-Methoxy-4-morpholinoaniline 95%
2-Methoxy-4-morpholinoaniline
Formula:
C₁₁H₁₆N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09972210 CAS Number: 209960-91-8 |