Stampa…
3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33467-1G OR33467-5G
APOSOR33467-1GEA 299 EUR
APOSOR33467-1G APOSOR33467-5G
3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formula: C₉H₈ClN₃
Peso molecolare: 193,632 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10758055
CAS Number: 91857-91-9