Stampa…
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4,5-dibromothiophene-2-carboxylate
OR33466-1G OR33466-25G OR33466-5G
APOSOR33466-1GEA 265 EUR
APOSOR33466-1G APOSOR33466-25G APOSOR33466-5G
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 95%
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate
Formula: C₆H₄Br₂O₂S
Peso molecolare: 299,98 g/mol
Punto di fusione: 77…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00831688
CAS Number: 62224-24-2