Stampa…
N'-(1H-Indazol-5-yl)-N,N-dimethyliminoformamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-N'-(1H-Indazol-5-yl)-N,N-dimethylmethanimidamide
OR33465-1G OR33465-5G
APOSOR33465-1GEA 234 EUR
APOSOR33465-1G APOSOR33465-5G
N'-(1H-Indazol-5-yl)-N,N-dimethyliminoformamide 95%
N'-(1H-Indazol-5-yl)-N,N-dimethyliminoformamide
Formula: C₁₀H₁₂N₄
Peso molecolare: 188,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09152720
CAS Number: 952183-04-9