2-(4-Ethylpiperazino)acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33463-1G
OR33463-5G
APOSOR33463-1GEA
270
EUR
APOSOR33463-1G
APOSOR33463-5G
2-(4-Ethylpiperazino)acetonitrile 95%
2-(4-Ethylpiperazino)acetonitrile
Formula:
C₈H₁₅N₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09152768 CAS Number: 90206-22-7 |